missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[3-(1-Pyrenyl)propylcarboxamido]ethyl Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30425197
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425197 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9912505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[3-(1-Pyrenyl)propylcarboxamido]ethyl Methanethiosulfonate
CAS 384342-66-9
Molekylær formel C23 H23 N O3 S2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H23NO3S2/c1-29(26,27)28-15-14-24-21(25)7-3-4-16-8-9-19-11-10-17-5-2-6-18-12-13-20(16)23(19)22(17)18/h2,5-6,8-13H,3-4,7,14-15H2,1H3,(H,24,25)
SMIL CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC navn N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)-4-pyren-1-ylbutanamide
Molekylvægt (g/mol) 425.56
Formel vægt 425.1119
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.