missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[3-(1-Pyrenyl)propylcarboxamido]ethyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-(1-Pyrenyl)propylcarboxamido]ethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 384342-66-9 |
| Molekylær formel | C23 H23 N O3 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23NO3S2/c1-29(26,27)28-15-14-24-21(25)7-3-4-16-8-9-19-11-10-17-5-2-6-18-12-13-20(16)23(19)22(17)18/h2,5-6,8-13H,3-4,7,14-15H2,1H3,(H,24,25) |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC navn | N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)-4-pyren-1-ylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.56 |
| Formel vægt | 425.1119 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?