missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(3-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic Acid (Donepezil Impurity), TRC

Artikelnummer. 30133454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133454 25 mg
30009910 5 mg
30008637 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28868025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 197010-25-6
Molekylær formel C24 H29 N O5
Molekylvægt (g/mol) 411.49
Synonym 4,5-Dimethoxy-2-[2-oxo-3-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]propyl]benzoic Acid
IUPAC navn 2-[3-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl]-4,5-dimethoxybenzoic acid
SMIL COc1cc(CC(=O)CC2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c(cc1OC)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(3-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO5/c1-29-22-14-19(21(24(27)28)15-23(22)30-2)13-20(26)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17H,8-13,16H2,1-2H3,(H,27,28)
Formel vægt 411.2046
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.