Få mere at vide
2-[3-(1,2-Dihydro-2-methyl-1-oxopyrrolo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-(1,2-Dihydro-2-methyl-1-oxopyrrolo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 116212-54-5 |
| Molekylær formel | C19H17N3O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17N3O3/c1-20-13(12-21-10-5-9-16(21)19(20)25)6-4-11-22-17(23)14-7-2-3-8-15(14)18(22)24/h2-3,5,7-10,12H,4,6,11H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(=Cn2cccc2C1=O)CCCN3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| IUPAC navn | 2-[3-(2-methyl-1-oxopyrrolo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.36 |
| Formel vægt | 335.127 |