Få mere at vide
2-[(2S)-3-Chloro-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2S)-3-Chloro-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 148857-42-5 |
| Molekylær formel | C11H10ClNO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (S)-2-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO3/c12-5-7(14)6-13-10(15)8-3-1-2-4-9(8)11(13)16/h1-4,7,14H,5-6H2/t7-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(N1C[C@H](O)CCl)C(C=CC=C2)=C2C1=O |
| IUPAC navn | 2-[(2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.66 |
| Formel vægt | 239.0349 |