Få mere at vide
[2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl]methanol, Mikromol™
Beskrivelse
[2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl]methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl)methanol |
| CAS | 57321-32-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl)methanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Mianserin Hydrochloride Imp. A (EP), Mianserin Imp. A (EP), [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl]methanol, Mianserin Hydrochloride Impurity A, Mianserin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-12-20(17-10-6-5-9-16(17)14-21)18(13-19)15-7-3-2-4-8-15/h2-10,18,21H,11-14H2,1H3 |
| SMIL | OCC1=CC=CC=C1N2C(C3=CC=CC=C3)CN(C)CC2 |
| IUPAC navn | [2-(4-methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol |
| Vis mere |