Få mere at vide
2-[[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamino]succinic Acid (N-(2-Succinyl)phenylephrine ), Mikromol™
Artikelnummer. 30049962
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049962 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049962 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0081.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamino]succinic Acid (N-(2-Succinyl)phenylephrine )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Succinyl) Phenylephrine (Mixture of Diastereomers)
CAS 915278-80-7
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Succinyl) Phenylephrine (Mixture of Diastereomers)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-aspartic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H17NO6/c1-14(10(13(19)20)6-12(17)18)7-11(16)8-3-2-4-9(15)5-8/h2-5,10-11,15-16H,6-7H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t10?,11-/m0/s1
SMIL CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-methylamino]butanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 283.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 283.1056 g/mol