Få mere at vide
2-[[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamino]succinic Acid (N-(2-Succinyl)phenylephrine ), Mikromol™
Beskrivelse
2-[[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamino]succinic Acid (N-(2-Succinyl)phenylephrine )
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Succinyl) Phenylephrine (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 915278-80-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2-Succinyl) Phenylephrine (Mixture of Diastereomers) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-aspartic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO6/c1-14(10(13(19)20)6-12(17)18)7-11(16)8-3-2-4-9(15)5-8/h2-5,10-11,15-16H,6-7H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t10?,11-/m0/s1 |
| SMIL | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-methylamino]butanedioic acid |
| Vis mere |