missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2'-(2H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valsartanic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N4O2/c19-14(20)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)13-15-17-18-16-13/h1-8H,(H,19,20)(H,15,16,17,18) |
| Formel vægt | 266.0804 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?