missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol, TRC

Artikelnummer. 30333822
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333822 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20664550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol
CAS 36437-37-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H25 N3 O
Mængde 50 mg
Synonym 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methylpropyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3-sec-butyl-5-tert-butylphenyl) benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3-sec-butyl-5-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol, 2-(3-sec-Butyl-5-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3'-sec-Butyl-5'-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-6-butan-2-yl-4-tert-butylphenol, 4-tert-Butyl-6-sec-butyl-2-(2H-benzotriazol-2-yl)phenol, Chisorb 350, Eversorb 79, UV 350
InChI formel InChI=1S/C20H25N3O/c1-6-13(2)15-11-14(20(3,4)5)12-18(19(15)24)23-21-16-9-7-8-10-17(16)22-23/h7-13,24H,6H2,1-5H3
SMIL CCC(C)c1cc(cc(c1O)n2nc3ccccc3n2)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-(benzotriazol-2-yl)-6-butan-2-yl-4-tert-butylphenol
Molekylvægt (g/mol) 323.43
Formel vægt 323.1998
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.