Få mere at vide
2-(2-Trityl-2H-tetrazol-5-yl)phenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Trityl-2H-tetrazol-5-yl)phenylboronic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H21BN4O2/c32-27(33)24-19-11-10-18-23(24)25-28-30-31(29-25)26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-19,32-33H |
| Formel vægt | 432.1758 |