Få mere at vide
2,2'-Thiodiethanethiol, tech. 85%
Artikelnummer. 11465986
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465986 250 g 250g
11445986 10 g 10g
11455986 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22304.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154,30 g/mol
2,2?-Thiodiethanol anvendes til syntese af nye luminescerende polynukleære guld(I)-phosphinkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ -Thiodiethanol bruges til syntese af nye luminescerende polynukleære guld(I)-phosphinkomplekser 2,2′ -Thiodiethanethiol bruges til ekstraktionsfotometrisk bestemmelse af Ni, giver farvereaktion med metaller.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3570-55-6
Molekylær formel C4H10S3
Molekylvægt (g/mol) 154.30
MDL nummer MFCD00004893
InChI nøgle KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
PubChem CID 77117
SMIL SCCSCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Thiodiethanethiol
Tæthed 1.183
Kogepunkt 135 °C til 136 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Brydningsindeks 1.5955
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Svært at blande.
IUPAC navn 2-(2-sulfanylethylsulfanyl)ethanthiol
Formel vægt 154.32
Procent renhed ≥90%