Få mere at vide
2,2'-Thiodieddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30454242
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454242 25 g
30453936 10 g
30452724 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454242 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34456025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-93-3
Molekylær formel C4 H6 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 150.15
Synonym Acetic acid, 2,2'-thiobis- (9CI, ACI), 2,2'-Thiobis[acetic acid] (ACI), Acetic acid, thiobis- (3CI), Acetic acid, thiodi- (6CI, 7CI, 8CI), (Carboxymethylthio)acetic acid, 2,2'-Thiodiacetic acid, 2,2'-Thiodiethanoic acid, 2,2'-Thiodiglycolic acid, 2-(Carboxymethylsulfanyl)acetic acid, 2-[(Carboxymethyl)sulfanyl]acetic acid, Dicarboxymethyl sulfide, Dimethylsulfide-α,α'-dicarboxylic acid, Mercaptodiacetic acid, NSC 28743, NSC 40469, NSC 52326, Thiodiacetic acid, Thiodiglycolic acid, β,β'-Thiodiglycolic acid
IUPAC navn 2-(carboxymethylsulfanyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CSCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Thiodiacetic acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formel vægt 149.9987