Få mere at vide
2,2′-Thiodiacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2′-Thiodiacetic Acid |
| CAS | 123-93-3 |
| Smeltepunkt | 128°C to 131°C |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | S(CH2COOH)2 |
| MDL nummer | MFCD00004359 |
| Synonym | 2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide, 2,2′-Thiodiacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.15 |