missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2′-Thiodiacetic Acid-13C4, TRC
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Thiodiacetic Acid-13C4 |
| CAS | 132090-49-4 |
| Molekylær formel | 13C4 H6 O4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Acetic-13C2 acid','2,2'-thiobis- (9CI), 2,2'-Thiobis[acetic-13C2 acid], 2,2'-Thiodiacetic Acid-13C4, 2,2'-Thiodiacetic-1,1',2,2'-13C4 Acid, Thiodiglycolic Acid-13C4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMIL | O[13C](=O)[13CH2]S[13CH2][13C](=O)O |
| IUPAC navn | 2-(hydroxycarbonyl(113C)methylsulfanyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.124 |
| Formel vægt | 154.012 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?