Få mere at vide
2,2'-Thiobis(ethanol)-13C4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Thiobis(ethanol)-13C4 |
| CAS | 138847-50-4 |
| Molekylær formel | 13C4H10O2S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,2'-Thiobis(ethan-1-ol-1,2-13C2) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMIL | O[13CH2][13CH2]S[13CH2][13CH2]O |
| IUPAC navn | 2-(2-hydroxy(1,2-^{13}C_{2})ethylsulfanyl)(1,2-^{13}C_{2})ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vægt | 126.0536 |