Få mere at vide
2-(2-Thienylsulfonyl)ethanthioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10406662
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10406662 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10099151 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10406662 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM03009CB
Kemiske identifikatorer
CAS 175202-34-3
Molekylær formel C6H7NO2S3
Molekylvægt (g/mol) 221.307
MDL nummer MFCD00052277
InChI nøgle YNPIRUTXXLFXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienylsulfonyl ethanethioamide, 2-thiophene-2-sulfonyl ethanethioamide, ethanethioamide,2-2-thienylsulfonyl, maybridge1_004617, 2-2-thienyl sulfonyl thioacetamide, 2-thiophen-2-ylsulfonyl ethanethioamide, 2-thien-2-yl sulphonyl ethanethioamide, 2-2-amino-2-thioxoethyl sulphonyl thiophene, 2-amino-1-2-thienylsulfonyl ethane-2-thione
PubChem CID 2778709
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylsulfonylethanethioamid
SMIL C1=CSC(=C1)S(=O)(=O)CC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Thienylsulfonyl)ethanethioamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.32
Procent renhed 97%