Få mere at vide
2-(2-Thienyl)pyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Thienyl)pyrrolidine |
| CAS | 90090-64-5 |
| Molekylær formel | C8H11NS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(Thiophen-2-yl)pyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NS/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h2,4,6-7,9H,1,3,5H2 |
| SMIL | C1CNC(C1)c2cccs2 |
| IUPAC navn | 2-thiophen-2-ylpyrrolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.24 |
| Formel vægt | 153.0612 |