Få mere at vide
2-(2-Thienyl)pyrrolidin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30454813
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454813 50 mg
30455122 100 mg
30456357 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77593550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Thienyl)pyrrolidine Hydrochloride
Molekylær formel C8 H11 N S . H Cl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11NS.ClH/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;/h2,4,6-7,9H,1,3,5H2;1H
SMIL Cl.C1CNC(C1)c2cccs2
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylpyrrolidin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 189.706
Formel vægt 189.038
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.