Få mere at vide
2-(2-Thienyl)pyridine, 97%
Artikelnummer. 11341707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341707 1 g 1g
11351707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04775.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3319-99-1 | C9H7NS | 161.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3319-99-1
Molekylær formel C9H7NS
Molekylvægt (g/mol) 161.22
MDL nummer MFCD00044441
InChI nøgle QLPKTAFPRRIFQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienyl pyridine, 2-thiophen-2-yl pyridine, 2-thien-2-ylpyridine, 2-2-pyridyl thiophene, pyridine, 2-2-thienyl, thienyl pyridine, 2-thienylpyridine, 2-pyrid-2-ylthiophene, acmc-1cknd, 2-thien-2-yl pyridine
PubChem CID 76832
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylpyridin
SMIL S1C=CC=C1C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Thienyl)pyridine
Smeltepunkt 60°C to 65°C
Mængde 1 g
Beilstein 508454
Formel vægt 161.23
Procent renhed 97%