Få mere at vide
2-(2-Thienyl)ethylisocyanat, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737305
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10737305 10 g 10g
10713263 250 mg 250mg
10580353 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10737305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF05240EA
Kemiske identifikatorer
CAS 58749-51-2
Molekylær formel C7H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 153.199
InChI nøgle KAJZMNLREUEZSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782179
IUPAC navn 2-(2-isocyanatoethyl)thiophen
SMIL C1=CSC(=C1)CCN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Thienyl)ethyl isocyanate
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Synonym 2-2-isocyanatoethyl thiophene, 2-2-thienyl ethyl isocyanate, 2-thien-2-yl ethyl isocyanate, thiophene,2-2-isocyanatoethyl, 2-2-isocyanato-ethyl-thiophene, 2-2-thienyl ethanisocyanate, 2-2-isocyanatoethyl-thiophene, thiophene, 2-2-isocyanatoethyl, 2-thien-2-yl ethylisocyanate
Formel vægt 153.2
Procent renhed 95%