Få mere at vide
2-(2-Thienyl)ethylisocyanat, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713263
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10713263 250 mg 250mg
10580353 1 g 1g
10737305 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713263 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF05240CB
Request Bulk or Custom Format
Chemische Identifikatoren
CAS 58749-51-2
Molekylær formel C7H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 153.199
InChI nøgle KAJZMNLREUEZSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782179
IUPAC navn 2-(2-isocyanatoethyl)thiophen
SMIL C1=CSC(=C1)CCN=C=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Thienyl)ethyl isocyanate
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Synonym 2-2-isocyanatoethyl thiophene, 2-2-thienyl ethyl isocyanate, 2-thien-2-yl ethyl isocyanate, thiophene,2-2-isocyanatoethyl, 2-2-isocyanato-ethyl-thiophene, 2-2-thienyl ethanisocyanate, 2-2-isocyanatoethyl-thiophene, thiophene, 2-2-isocyanatoethyl, 2-thien-2-yl ethylisocyanate
Formel vægt 153.2
Procent renhed 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.