Få mere at vide
2-(2-Thienyl)ethanol, 98%
Artikelnummer. 10712263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10712263 25 g Glasflaske 25g
10314552 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366540250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5402-55-1 | C6H8OS | 128.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5402-55-1
Molekylær formel C6H8OS
Molekylvægt (g/mol) 128.19
MDL nummer MFCD00005462
InChI nøgle VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneethanol, 2-2-thienyl ethanol, thiophene-2-ethanol, 2-thiophen-2-yl ethanol, 2-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-2-yl ethan-1-ol, ethanol, 2-2-thienyl, 2-thiophenethanol, 2-2-thienyl-ethanol, 2-thienylethanol
PubChem CID 79400
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylethanol
SMIL OCCC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Thienyl)ethanol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun eller Grågrøn til Gul
Tæthed 1.1530g/mL
Kogepunkt 108°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 101°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5490 to 1.552
Mængde 25 g
Beilstein 17, V,3, 379
Specifik vægtfylde 1.153
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in mek,alcohol,organic halogen solvents
Formel vægt 128.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Thienyl)ethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.