Få mere at vide
2-(2-Thenylamino)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Thenylamino)pyridine |
| CAS | 140-19-2 |
| Molekylær formel | C10H10N2S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(2-Thenylamino)-pyridine, N-(2-Thienylmethyl)-2-pyridinamine, NSC 30207 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2S/c1-2-6-11-10(5-1)12-8-9-4-3-7-13-9/h1-7H,8H2,(H,11,12) |
| SMIL | C(Nc1ccccn1)c2cccs2 |
| IUPAC navn | N-(thiophen-2-ylmethyl)pyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.26 |
| Formel vægt | 190.0565 |