Få mere at vide
2-(2-t-Boc-aminoethoxy)anisole-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-t-Boc-aminoethoxy)anisole-d3 |
| CAS | 1219179-77-7 |
| Molekylær formel | C14H18D3NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(3-Methoxyphenoxy)ethan-t-boc-amine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(16)15-9-10-18-12-8-6-5-7-11(12)17-4/h5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,15,16)/i4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]ethyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.34 |
| Formel vægt | 270.1659 |