missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2'-Sulfonyldiethanol, TRC

Artikelnummer. 30418440
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418440 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6994201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thiodiglycol sulfone
CAS 2580-77-0
Molekylær formel C4 H10 O4 S
Mængde 1 g
Synonym Ethanol','2,2'-sulfonylbis-, Ethanol','2,2'-sulfonyldi- (6CI,8CI), 2,2'-Sulfonylbis[ethanol], 2,2'-Sulfonyldi[ethanol], 2-(2-Hydroxyethanesulfonyl)ethan-1-ol, 2-(2-Hydroxyethylsulfonyl)ethanol, BHES 50, Bis(2-hydroxyethyl) sulfone, Bis(β-hydroxyethyl) sulfone, NSC 32716, NSC 50845, β,β'-Dihydroxyethyl sulfone, β-Hydroxyethyl sulfone
InChI formel InChI=1S/C4H10O4S/c5-1-3-9(7,8)4-2-6/h5-6H,1-4H2
SMIL OCCS(=O)(=O)CCO
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethylsulfonyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 154.185
Formel vægt 154.03
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.