Få mere at vide
2,2'-Sulfonylbisethanol-13C4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Sulfonylbisethanol-13C4 |
| CAS | 1391930-18-9 |
| Molekylær formel | 13C4H10O4S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,2'-Sulfonylbis(ethan-1-ol-1,2-13C2) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S/c5-1-3-9(7,8)4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMIL | O[13CH2][13CH2]S([13CH2][13CH2]O)(=O)=O |
| IUPAC navn | 2,2'-sulfonylbis(ethan-1-ol-1,2-13C2) |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.15 |
| Formel vægt | 158.04 |