Få mere at vide
2-(2-Sulfoethyl)pseudourinstof, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid |
| CAS | 25985-57-3 |
| Molekylær formel | C3 H8 N2 O3 S2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[(Aminoiminomethyl)thio]ethanesulfonic Acid, Ethanesulfonic acid','2-(amidinothio)- (6CI,7CI,8CI), Pseudourea','2-(2-sulfoethyl)- (8CI), 2-S-Thiuronium ethanesulfonate, 2-S-Thiuronium ethanesulfonate, Carbamimidothioic acid','2-sulfoethyl ester, 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid, Mesna Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2O3S2/c4-3(5)9-1-2-10(6,7)8/h1-2H2,(H3,4,5)(H,6,7,8) |
| SMIL | NC(=N)SCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-carbamimidoylsulfanylethanesulfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.2372 |
| Formel vægt | 183.9976 |