Få mere at vide
2,2'-Sulfinyldiethanol, TRC
Artikelnummer. 30412503
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412503 1 g
30412522 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS7335101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3085-45-8
Molekylær formel C4 H10 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 138.19
Synonym 2,2'-Sulfinyldiethanol, Beta,beta'-Dihydroxydiethyl sulphoxide, ethanol, 2,2'sulfinylbis-
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethylsulfinyl)ethanol
SMIL OCCS(=O)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiodiglycol sulfoxide (unlabelled)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O3S/c5-1-3-8(7)4-2-6/h5-6H,1-4H2
Formel vægt 138.0351