Få mere at vide
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin, 96%
Artikelnummer. 11469290
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469290 1 g 1g
11459290 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50176.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77790-61-5 | C9H12N2 | 148,209 g/mol
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin anvendes som primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin anvendes som primært og sekundært mellemprodukt
.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77790-61-5
Molekylær formel C9H12N2
Molekylvægt (g/mol) 148.209
MDL nummer MFCD01691538
InChI nøgle NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
PubChem CID 2771659
IUPAC navn 2-pyrrolidin-2-ylpyridin
SMIL C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 148.21
Procent renhed 96%