Få mere at vide
2-(2-Pyridyl)benzimidazole, 99%
Artikelnummer. 10032090 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10032090 5 g Glasflaske 5g
10295880 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032090 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167950050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1137-68-4 | C12H9N3 | 195.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1137-68-4
Molekylær formel C12H9N3
Molekylvægt (g/mol) 195.23
MDL nummer MFCD00005586
InChI nøgle YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzoimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzimidazole, chembl72683, 1h-benzimidazole, 2-pyridinyl, 1h-benzimidazole, 2-2-pyridinyl, acmc-20aime, 2 2-pyridyl benzimidazole
PubChem CID 70821
IUPAC navn 2-pyridin-2-yl-lH-benzimidazol
SMIL N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 220.0°C to 225.0°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 195.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver