Få mere at vide
2-(2-Pyridyl)benzimidazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304574
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304574 1 g 1g
11314574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304574 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01339.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1137-68-4 | C12H9N3 | 195.23 g/mol
2-(2-Pyridyl)benzimidazol anvendes som en chelaterende fluorescerende ligand i syntesen af cobalt(II)-kompleks. Det blev også brugt til fremstilling af (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]· 2Cl 6·H(2)O kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(2-Pyridyl)benzimidazol anvendes som en chelaterende fluorescerende ligand i syntesen af cobalt(II)-kompleks. Det blev også brugt til fremstilling af (H(2)L(1))(2)[Ru(III)Cl(4)(CH(3)CN)(2)](2)[Ru(IV)Cl(4)(CH(3)CN)(2)]·2Cl·6H(2)O-kompleks.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1137-68-4
Molekylær formel C12H9N3
Molekylvægt (g/mol) 195.23
MDL nummer MFCD00005586
InChI nøgle YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzoimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzimidazole, chembl72683, 1h-benzimidazole, 2-pyridinyl, 1h-benzimidazole, 2-2-pyridinyl, acmc-20aime, 2 2-pyridyl benzimidazole
PubChem CID 70821
IUPAC navn 2-pyridin-2-yl-lH-benzimidazol
SMIL N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Smeltepunkt 221 °C til 225 °C
Mængde 1 g
Beilstein 151411
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 195.22
Procent renhed ≥98%