Få mere at vide
2-(2-Pyridinylamino)-benzenethiol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Pyridinylamino)-benzenethiol Hydrochloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2S.ClH/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-11-7-3-4-8-12-11;/h1-8,14H,(H,12,13);1H |
| Formel vægt | 238.0331 |