Få mere at vide
2,2'-(Pyrazine-2,5-diyl)diethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049776
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049776 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049776 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0273.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-(Pyrazine-2,5-diyl)diethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Pyrazinediethanol
CAS 4744-51-8
Analyt- eller komponentnavne 2,5-Pyrazinediethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H12 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,5-Pyrazinediethanol, 2,2'-(2,5-Pyrazinediyl)diethanol, 2,5-Bis(2-hydroxyethyl)pyrazine, Potassium Clavulanate Imp. A (EP), Potassium Clavulanate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O2/c11-3-1-7-5-10-8(2-4-12)6-9-7/h5-6,11-12H,1-4H2
SMIL OCCc1cnc(CCO)cn1
IUPAC navn 2-[5-(2-hydroxyethyl)pyrazin-2-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 168.0899 g/mol