Få mere at vide
2-(2-propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10279363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10279363
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6089-04-9 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6089-04-9
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.18
MDL nummer MFCD00006604
InChI nøgle HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydro-2-2-propynyloxy-2h-pyran, 2-2-propynyloxy tetrahydropyran, 2-propargyloxane, 2-prop-2-yn-1-yloxy tetrahydro-2h-pyran, 2-propargyloxy tetrahydropyran, propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, propargyl alcohol tetrahydropyranyl ether, 2h-pyran, tetrahydro-2-2-propynyloxy, 2-propynyl 2-pyranyl ether, 3-2'-tetrahydropyranyloxy propyne
PubChem CID 98609
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9970g/mL
Kogepunkt 63°C to 65°C (9.0 mmHg)
Flammepunkt 59°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4560 to 1.458
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.997
Formel vægt 140.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Propynyloxy)- tetrahydro-2H-pyran
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.