missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol |
| CAS | 3603-43-8 |
| Molekylær formel | C9H19NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]-ethanol, 2-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2/c11-7-9-12-8-6-10-4-2-1-3-5-10/h11H,1-9H2 |
| SMIL | CC1=NC2=CC([N+]([O-])=O)=C([N+]([O-])=O)C=C2N1 |
| IUPAC navn | 2-(2-(piperidin-1-yl)ethoxy)ethan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.25 |
| Formel vægt | 173.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?