Få mere at vide
2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049846
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049846 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049846 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0486.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride
CAS 87630-97-5
Analyt- eller komponentnavne 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H19 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c11-7-9-12-8-6-10-4-2-1-3-5-10;/h11H,1-9H2;1H
SMIL Cl.OCCOCCN1CCCCC1
IUPAC navn 2-(2-piperidin-1-ylethoxy)ethanol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 209.71
Mængde 25 mg
Formel vægt 209.1183 g/mol