Få mere at vide
2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride |
| CAS | 87630-97-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(2-Piperidinoethoxy)ethanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c11-7-9-12-8-6-10-4-2-1-3-5-10;/h11H,1-9H2;1H |
| SMIL | Cl.OCCOCCN1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-(2-piperidin-1-ylethoxy)ethanol;hydrochloride |
| Vis mere |