Få mere at vide
2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051095
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051095 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30051095 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.12
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine
CAS 84746-24-7
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 N6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Imp. G (EP), Buspirone Related Compound G, Buspirone Hydrochloride Impurity G, Buspirone Impurity G
InChI formel InChI=1S/C12H14N6/c1-3-13-11(14-4-1)17-7-9-18(10-8-17)12-15-5-2-6-16-12/h1-6H,7-10H2
SMIL C1CN(CCN1c2ncccn2)c3ncccn3
IUPAC navn 2-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)pyrimidine
Molekylvægt (g/mol) 242.28
Mængde 50 mg
Formel vægt 242.128 g/mol