Få mere at vide
2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(N-(4-aminophenyl)-N-methylacetamide), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(N-(4-aminophenyl)-N-methylacetamide) |
| CAS | 2410284-89-6 |
| Molekylær formel | C22H30N6O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N1,N4-Bis(4-aminophenyl)-N1,N4-dimethyl-1,4-piperazinediacetamide, Nintedanib dimer |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O2/c1-25(19-7-3-17(23)4-8-19)21(29)15-27-11-13-28(14-12-27)16-22(30)26(2)20-9-5-18(24)6-10-20/h3-10H,11-16,23-24H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(N(C1=CC=C(N)C=C1)C)CN2CCN(CC(N(C3=CC=C(N)C=C3)C)=O)CC2 |
| IUPAC navn | 2,2'-(piperazine-1,4-diyl)bis(N-(4-aminophenyl)-N-methylacetamide) |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.51 |
| Formel vægt | 410.24 |