Få mere at vide
2-[2-(Piperazin-1-yl)ethoxy]ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050373
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050373 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050373 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.19
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[2-(Piperazin-1-yl)ethoxy]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
CAS 13349-82-1
Analyt- eller komponentnavne 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H18 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
SMIL OCCOCCN1CCNCC1
IUPAC navn 2-(2-piperazin-1-ylethoxy)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 174.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 174,1368 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.