Få mere at vide
2-(2-Phthalimidoethoxy)eddikesyre, 97%
Artikelnummer. 15476887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476887 5 g 5g
15466887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33988.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 69676-65-9 | C12H11NO5 | 249,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69676-65-9
Molekylær formel C12H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 249.22
MDL nummer MFCD06661364
InChI nøgle PHZYUQLIZKTSJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-phthalimidoethoxy acetic acid, 2-2-phthalimidoethoxy-acetic acid, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-phthalimido ethoxyacetic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethoxy aceticacid, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethoxy acetic acid, 2-2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl ethoxy acetic acid
PubChem CID 2755407
IUPAC navn 2-[2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)ethoxy]eddikesyre
SMIL OC(=O)COCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid
Smeltepunkt 130 °C til 132 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 249.22
Procent renhed 97%