Få mere at vide
2-[(2-Phenoxyethyl)thio]eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10540922
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10540922 10 g 10g
10039391 1 g 1g
10052074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10540922 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. KM06649EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 75434-70-7
Molekylær formel C10H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 212.263
MDL nummer MFCD00085152
InChI nøgle SHWKIHWUFNTMIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-phenoxyethyl thio acetic acid, 2-2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, 2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_005030, 2-2-phenoxyethylthio acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl-acetic acid, 2-2-phenoxyethylsulfanyl acetic acid
PubChem CID 2779087
IUPAC navn 2-(2-phenoxyethylsulfanyl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCCSCC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel C6H5O(CH2)2SCH2CO2H
Mængde 10 g
Formel vægt 212.27
Procent renhed 97%