Få mere at vide
[2.2]Paracyclophane, 99%
Artikelnummer. 11410671
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410671 5 g 5g
11400671 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410671 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20136.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1633-22-3 | C16H16 | 208,304 g/mol
2,2]-Paracyclophane er råmaterialet til syntesen af parylen, som er meget udbredt i mikroelektroniske integrerede kredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2]-Paracyclophane er råmaterialet til syntese af parylen, som
er meget udbredt i mikroelektroniske integrerede kredsløb.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1633-22-3
Molekylær formel C16H16
Molekylvægt (g/mol) 208.304
MDL nummer MFCD00003707
InChI nøgle OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
PubChem CID 74210
SMIL C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2.2]Paracyclophane
Smeltepunkt 283 °C til 288 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 1910888
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 208.3
Procent renhed 99%