Få mere at vide
[2,2]-Paracyclophan, 99%
Artikelnummer. 15590524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15590524 5 g 5g
15580524 1 g 1g
15500534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15590524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291600050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 1633-22-3 | C16H16 | 208,3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1633-22-3
Molekylær formel C16H16
Molekylvægt (g/mol) 208.3
InChI nøgle OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
PubChem CID 74210
SMIL C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2,2]-Paracyclophane
Smeltepunkt 285,0 °C til 288,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i toluen
Formel vægt 208.3
Procent renhed 99%