Få mere at vide
2,2'-Oxydiethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17943686
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17943686 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17943686 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0105.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,2'-Oxydiethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-Oxydiethanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,2'-Oxydiethanol, Etofenamate Imp. F (EP), Etofenamate Impurity F, Glycerol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
SMIL OCCOCCO
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 106.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 106,063 g/mol