Få mere at vide
2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine) (Bis[2-(dimethylamino)ethyl] Ether; N,N,N',N’-Tetramethyl(oxydiethylene)diamine), Mikromol™
Artikelnummer. 18032490
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18032490 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032490 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0273.170100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine) (Bis[2-(dimethylamino)ethyl] Ether; N,N,N',N’-Tetramethyl(oxydiethylene)diamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
CAS 3033-62-3
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H20 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanamine, 2,2'-oxybis[N,N-dimethyl-, Ethylamine, 2,2'-oxybis[N,N-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Oxybis[N,N-dimethylethanamine], 1,5-Bis(dimethylamino)-3-oxapentane, 2,2'-Oxybis[N,N-dimethylethylamine], A 1, A 133, A 99, A 99 (amine), Addocat 108, BL 11, BL 19, Bis(dimethylaminoethyl) ether, Bis[2-(dimethylamino)ethyl] ether, DY 1, Dabco BL 11, Dabco BL 19, Dabco BL 19I, ET 33B, Jeffcat Z 20, Jeffcat ZF 20, Jeffcat ZM 20, Kalpur PC, Kaolizer 12, Kaolizer 12P, Minico TMDA, N,N,N',N'-Tetramethyl-2,2'-oxybis[ethylamine], N,N,N',N'-Tetramethyl-3-oxapentane-1,5-diamine, N,N,N',N'-Tetramethylbisaminoethyl ether, NP 99, NSC 109887, Niax A 1, Niax A 99, Niax Catalyst A 1, PC CAT NP 133, PC CAT NP 90, PC CAT NP 99, Tetramethyl bis(aminoethyl) ether, Texacat ZF 20, Texacat ZF 22, Toyocat ET, Toyocat ET 33B, Toyocat ETS, ZF 20, 2,2’-Oxybis(N,N-dimethylethanamine), Potassium Clavulanate Impurity M
InChI formel InChI=1S/C8H20N2O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h5-8H2,1-4H3
SMIL CN(C)CCOCCN(C)C
IUPAC navn 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 160.257
Mængde 100 mg
Formel vægt 160.1576 g/mol