Få mere at vide
2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol |
| CAS | 112-60-7 |
| Molekylær formel | C8H18O5 |
| MDL nummer | MFCD00002879 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | OCCOCCOCCOCCO |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Procent renhed | 98% |