Få mere at vide
2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052073
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052073 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30052073 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine
CAS 2724726-67-2
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H38 N8 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Buspirone Hydrochloride Imp. D (EP), Buspirone Imp. D (EP), 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Impurity D, Buspirone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C23H32ClN3.2ClH/c1-25(2)14-6-15-26(3)16-7-17-27-22-9-5-4-8-19(22)10-11-20-12-13-21(24)18-23(20)27;;/h4-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-3H3;2*1H
SMIL C(CCN1CCN(CC1)c2ncccn2)COCCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
IUPAC navn 2-[4-[4-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butoxy]butyl]piperazin-1-yl]pyrimidine
Molekylvægt (g/mol) 454.61
Mængde 50 mg
Formel vægt 454.3169 g/mol