Få mere at vide
2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine, Mikromol™
Beskrivelse
2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine |
| CAS | 2724726-67-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H38 N8 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Buspirone Hydrochloride Imp. D (EP), Buspirone Imp. D (EP), 2,2'-[Oxybis[butane-1,4-diyl-(piperazine-1,4-diyl)]]dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Impurity D, Buspirone Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32ClN3.2ClH/c1-25(2)14-6-15-26(3)16-7-17-27-22-9-5-4-8-19(22)10-11-20-12-13-21(24)18-23(20)27;;/h4-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-3H3;2*1H |
| SMIL | C(CCN1CCN(CC1)c2ncccn2)COCCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4 |
| IUPAC navn | 2-[4-[4-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butoxy]butyl]piperazin-1-yl]pyrimidine |
| Vis mere |