Få mere at vide
2-(2-Oxopiperazin-1-yl)acetic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Oxopiperazin-1-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O3.ClH/c9-5-3-7-1-2-8(5)4-6(10)11;/h7H,1-4H2,(H,10,11);1H |
| Formel vægt | 194.0458 |