missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)acetic Acid |
| CAS | 61164-71-4 |
| Molekylær formel | C11H11NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c13-10(14)6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)12-11(8)15/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)CC1Cc2ccccc2NC1=O |
| IUPAC navn | 2-(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-3-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vægt | 205.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?