missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2'-(Oleylamino)diethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-(Oleylamino)diethanol |
| CAS | 13127-82-7 |
| Molekylær formel | C22 H45 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,2'-(Oleylamino)diethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H45NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(19-21-24)20-22-25/h9-10,24-25H,2-8,11-22H2,1H3/b10-9- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN(CCO)CCO |
| IUPAC navn | 2-[2-hydroxyethyl-[(Z)-octadec-9-enyl]amino]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.598 |
| Formel vægt | 355.345 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?